Acide formique ≥98.0%, ARISTAR® pour analyses de traces
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide méthanoïque
450122MEA 356 EUR InStock
450122M
Acide formique ≥98.0%, ARISTAR® pour analyses de traces
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,2…8,4 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) Min. 98.0 %
Colour Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.5 ppm
Acetic acid Max. 500 ppm
Ag (Silver) Max. 0.001 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.005 ppm
Au (Gold) Max. 0.005 ppm
Ba (Barium) Max. 0.002 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.001 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.002 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.001 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.001 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.001 ppm
Cu (Copper) Max. 0.002 ppm
Fe (Iron) Max. 0.010 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.005 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.005 ppm
In (Indium) Max. 0.002 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 ppm
Li (Lithium) Max. 0.001 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.01 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.001 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.001 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.002 ppm
Pb (Lead) Max. 0.002 ppm
Sn (Tin) Max. 0.001 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.001 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.001 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.001 ppm
V (Vanadium) Max. 0.001 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.005 ppm
Non-volatile matter Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité