Acide formique 100%
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide méthanoïque
EHERC13913000EA 78.2 EUR InStock
EHERC13913000
Acide formique 100%
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,2…8.4 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité