Acide formique 100%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4724.1 4724.2
ROTH4724.1EA 54.9 EUR InStock
ROTH4724.1 ROTH4724.2
Acide formique 100%
Acide formique
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.2…8.4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité