Acide formique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13285.0C A13285.0E A13285.36
A13285.0CEA 181 EUR InStock
A13285.0C A13285.0E A13285.36
Acide formique 97%
Acide formique
Purity: 97%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100…101 °C
Point de fusion: 7…9 °C
Densité: 1.220
Point d'éclair: 50 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité