Acide formique 100% ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acide méthanoïque
PIER28905EA 132 EUR InStock
PIER28905
Acide formique 100% ≥99%
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité