Acide formique 99-100%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20318.297EA 37.3 EUR InStock
20318.297 20318.322 20318.446 20318.320 20318.310 20318.180 20318.550
Acide formique 99-100%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Acide formique
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,2…8,4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Dilution test Passes test ACS
Colouration Max. 10 APHA
Solidification point 7 - 8 °C
Refractive index (20°C) 1.370 - 1.372
Density (20/20) 1.210 - 1.230
Acetic acid Max. 0.2 %
Evaporation residue Max. 30 ppm
Heavy metals (by ICP-MS) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 20 ppm
Water Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité