Acide nonadécanoïque 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
207190050 207190010
ACRO207190050EA 133 EUR InStock
ACRO207190050 ACRO207190010
Acide nonadécanoïque 98+%
Acide nonadécanoïque
Formule: C₁₉H₃₈O₂
Point d'ébullition: 297 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002754
Numéro CAS: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité