Acide pélargonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 68.8 EUR InStock
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Acide pélargonique 97%
Acide pélargonique
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12.5 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004433
Numéro CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité