Acide stéarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide octadécanoïque
A12244.22EA 269 EUR InStock
A12244.22 A12244.14 A12244.06
Acide stéarique ≥98%
Acide stéarique
Purity: 98%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Physical Form: Flakes or powder
Density: 0.941
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 69…72 °C
Densité: 0,941
Point d'éclair: 196 °C (384 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
Merck Index: 14,8804
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité