Acide stéarique triple pression ≥90.0%, en poudre NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0340-01EA 62.79 EUR InStock
0340-01
Acide stéarique triple pression ≥90.0%, en poudre NF, J.T.Baker®
Acide stéarique
Triple pressed to remove impurities.
Formule: C₁₈H₃₆O₂
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…59 °C (as freezing point)
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=653bc78ab437ef4ae121bca52e119f41f990290e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product Passes Test
Meets N.F. Requirements 194 - 212
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.1%
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B (Acid Value) 194 - 212
NF - Identification C Passes Test
NF - Residue on Ignition ≤0.1 %
NF - Acidity Passes Test
NF - Color of Solution Passes Test
NF - Iodine Value ≤4.0
NF - Freezing Point 53 - 59 °C
NF - Assay (C₁₈H₃₆O₂) (stearic acid) 40.0 - 60.0 %
NF - Assay (Total of Stearic & Palmitic) ≥90.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité