Acide stéarique, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
569398-100 569398-25
569398-100EA 618 EUR InStock
569398-100 569398-25
Acide stéarique, Millipore®
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité