Acide stéarique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide octadécanoïque
ROTH5274.1EA 0 EUR InStock
ROTH5274.1
Acide stéarique
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
Merck Index: 12,08959
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité