L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide stéarique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
9459.1 9459.2
ROTH9459.1EA 0 EUR InStock
ROTH9459.1 ROTH9459.2
Acide stéarique
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Point d'ébullition: 361
Point de fusion: 67
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité