Acide caprylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11149.0F A11149.AC A11149.AP
A11149.0FEA 98.1 EUR InStock
A11149.0F A11149.AC A11149.AP
Acide caprylique ≥98%
Acide caprylique
Purity: 98+%
CAS No.: 124-07-2
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 132°(269°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.910
Refractive Index: 1.4275
Appearance: Colourless
Odour: Rancid
pH: 4
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 1747180
Merck Reference: 14,1765
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004429
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 236…238 °C
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 0.910
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1765
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité