Acide pentacosanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15973630EA 304 EUR InStock
EHERC15973630
Acide pentacosanoïque
Acide pentacosanoïque
Formule: C₂₅H₅₀O₂
MW: 382,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020551
Numéro CAS: 506-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité