Acide pentadécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00661.0010EA 161 EUR InStock
8.00661.0010 8.00661.9999
Acide pentadécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide pentadécanoïque
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Numéro MDL: MFCD00002745
Numéro CAS: 1002-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 51 - 53 °C
Molar Mass 242.4 g/mol
Boiling Point 257 °C (133 hPa)
Flash Point 110 °C
Hill Formula C15H30O2
Chemical Formula CH3(CH2)13COOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité