Acide tétracosanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17396000EA 78.2 EUR InStock
EHERC17396000
Acide tétracosanoïque
Acide tétracosanoïque
Formule: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368,64 g/mol
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Numéro MDL: MFCD00002810
Numéro CAS: 557-59-5
Merck Index: 13,05509
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité