Acide myristique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide tétradécanoïque
EHERC17396700EA 78.2 EUR InStock
EHERC17396700
Acide myristique
Acide myristique
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >165 °C
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
Merck Index: 12,06416
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité