Acide tridécanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
139520100 139520250 139520500
ACRO139520100EA 79.4 EUR InStock
ACRO139520100 ACRO139520250 ACRO139520500
Acide tridécanoïque 97%
Acide tridécanoïque
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002741
Numéro CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité