Acide tridécanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17818100EA 74.4 EUR InStock
EHERC17818100
Acide tridécanoïque
Acide tridécanoïque
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41,5 °C
Densité: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002741
Numéro CAS: 638-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité