Acide undécanoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
89764-1G-FEA 200 EUR InStock
89764-1G-F
Acide undécanoïque, Supelco®
Acide undécanoïque
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002730
Numéro CAS: 112-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité