Potassium acétate, anhydre 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
149600010 149600025 149605000
ACRO149600010EA 55.3 EUR InStock
ACRO149600010 ACRO149600025 ACRO149605000
Potassium acétate, anhydre 97%, pur
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité