Potassium acétate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid potassium salt
418175000 418170025
ACRO418175000EA 38.6 EUR InStock
ACRO418175000 ACRO418170025
Potassium acétate 99+% ACS
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
pH 6.5 to 9.0 (5 % at 25.0°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Identification Conform USP/NF, EP, JP
Particle size ≥99 % (≤ 250 µm)
Residue after ignition ≤0.1 %
Microbial contamination (Salmonellae in 100 g) Absent
Acidity/alkalinity ≤0.4 ml/6g (ml 0.1N NaOH/6g)
Specific optical rotation +54.4° to +55.9° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3) (After 30 min., on anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité