Potassium acétate ≥99% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acétate de potassium
13449.36EA 69.2 EUR InStock
13449.36 13449.F7 13449.A3 13449.22
Potassium acétate ≥99% ACS
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1,57
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
Merck Index: 13,07687
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité