Potassium acétate 99.0-100.5% (base substance sèche), granuleux USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acetic acid potassium salt
2914-01EA 116.93 EUR InStock
2914-01 2914-05 2914-R
Potassium acétate 99.0-100.5% (base substance sèche), granuleux USP, J.T.Baker®
Potassium acétate
  • GMP manufactured product
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 99.0 - 100.5%
Meets U.S.P Requirements Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤1.0%
Bulk Pharmaceutical Chemical 7.5 - 8.5
USP - Assay (CH₃COOK) (dried basis) 99.0 - 100.5 %
USP - Identification Passes Test
USP - Loss on Drying ≤1.0 %
USP - pH (1 in 20) 7.5 - 8.5
USP - Residual Acetic Acid, For Information Only
USP - Sodium (Na) ≤0.03 %
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité