Potassium acétate Ph. Eur., BP, E261, très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Acetic acid potassium salt
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
1.04820.1000EA 150 EUR InStock
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
Potassium acétate Ph. Eur., BP, E261, très pur, SAFC®
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité