Potassium acétate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
26667.236EA 46.2 EUR InStock
26667.236 26667.293
Potassium acétate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 3.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité