Propionate de sodium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17440.0E A17440.36
A17440.0EEA 95.7 EUR InStock
A17440.0E A17440.36
Propionate de sodium ≥99%
Propionate de sodium
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Formule: C₃H₅NaO₂
Point de fusion: 285…291 °C
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002759
Numéro CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 14,8669
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité