Acétate de baryum 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
222800010 222805000 222800025
ACRO222800010EA 109 EUR InStock
ACRO222800010 ACRO222805000 ACRO222800025
Acétate de baryum 99+% pour analyses
Acétate de baryum
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
pH 6.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité