Ammonium acétate ≥97.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
11599.36 11599.A3
11599.36EA 58.3 EUR InStock
11599.36 11599.A3
Ammonium acétate ≥97.0% ACS
Ammonium acétate
Purity: 97.0% min
CAS No.: 631-61-8
Molecular Formula: CH3COONH4
Formula Weight: 77.08
Flash Point: 136°(277°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.17
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: ca 114° dec.
Solubility: Soluble in cold water, approximately 148g/100ml. Decomposes in hot water. Soluble in methanol approximately 7.9g/100ml
Beilstein Reference: 4186741
Merck Reference: 14,495
MDL No.: MFCD00013066
Reagent in analytical chemistry, drugs, textile dying, preserving meats, foam rubbers, vinyl plastics
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: ∼114 °C (dec.)
Densité: 1.17
Point d'éclair: 136 °C (277 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 14,495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité