Ammonium acétate ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
153164REA 41.7 EUR InStock
153164R
Ammonium acétate ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
Merck Index: 13,00495
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 98,0 %
pH (20°C; 5 %) 6,5 - 7,5
Fe (Fer) Max. 1 ppm
Pb (Plomb) Max. 1 ppm
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) Min. 98,0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité