Ammonium acétate ≥99.0% (base anhydre) pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
17836-250G 17836-50G
17836-250GEA 364 EUR InStock
17836-250G 17836-50G
Ammonium acétate ≥99.0% (base anhydre) pour HPLC, Fluka™
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: 113 °C
Densité: 1.170 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Solid
assay 68.0 - 69.0 %
silver (Ag) Max. 10 ppb
aluminium (Al) Max. 20 ppb
gold (Au) Max. 10 ppb
arsenic (As) Max. 5 ppb
boron (B) Max. 10 ppb
barium (Ba) Max. 10 ppb
beryllium (Be) Max. 10 ppb
bismuth (Bi) Max. 10 ppb
calcium (Ca) Max. 30 ppb
cadmium (Cd) Max. 10 ppb
cobalt (Co) Max. 10 ppb
chromium (Cr) Max. 30 ppb
copper (Cu) Max. 10 ppb
iron (Fe) Max. 100 ppb
gallium (Ga) Max. 10 ppb
germanium (Ge) Max. 10 ppb
indium (In) Max. 10 ppb
potassium (K) Max. 50 ppb
lithium (Li) Max. 10 ppb
magnesium (Mg) Max. 50 ppb
manganese (Mn) Max. 10 ppb
molybdenum (Mo) Max. 10 ppb
sodium (Na) Max. 50 ppb
nickel (Ni) Max. 30 ppb
lead (Pb) Max. 10 ppb
platinum (Pt) Max. 10 ppb
antimony (Sb) Max. 5 ppb
tin (Sn) Max. 10 ppb
strontium (Sr) Max. 10 ppb
titanium (Ti) Max. 50 ppb
thallium (Tl) Max. 10 ppb
vanadium (V) Max. 10 ppb
zinc (Zn) Max. 10 ppb
zirconium (Zr) Max. 10 ppb
chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
phosphate (PO4) Max. 0.5 ppm
sulfate (SO4) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité