Triacétate de bismuth ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bismuth (III) acétate
11846.18EA 525 EUR InStock
11846.18 11846.09
Triacétate de bismuth ≥99.999% (base métaux)
Triacétate de bismuth
Purity: 99.999%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: Bi(OOCCH3)3
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015629
Formule: (H₃CCOO)₃Bi
MW: 386,11 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015629
Numéro CAS: 22306-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité