Acide citrique, anhydre ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
423560020 423565000 423560100
ACRO423560020EA 95.5 EUR InStock
ACRO423560020 ACRO423565000 ACRO423560100
Acide citrique, anhydre ≥99.5% ACS
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153 °C
Densité: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=8ecc9241f04d999ceae8a5f235c719016bd133e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité