Acide citrique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10395.0IEA 195 EUR InStock
A10395.0I A10395.30 A10395.0B
Acide citrique ≥99%
Acide citrique
Purity: 99+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…154 °C
Densité: 1,665
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
Merck Index: 13,02350
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité