Acide citrique, anhydre 99.5-100.05% (alcalimétrie, calculée sur la substance anhydre), en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E330, FCC, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
1.00241.5000 1.00241.9029
1.00241.5000EA 926 EUR InStock
1.00241.5000 1.00241.9029
Acide citrique, anhydre 99.5-100.05% (alcalimétrie, calculée sur la substance anhydre), en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E330, FCC, SAFC®
Acide citrique
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1 to 3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation.
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa) Dec.
Point de fusion: 153 °C Dec.
Densité: 1.665 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Alkalimetric, Calculated on Anhydrous Substance) 99.5 - 100.5%
Identity (IR-Spectrum) Passes Test
Appearance White to Amost White, Fine Powder
Appearance of Solution (200 g/l; Water) Clear (≤3 NTU) and not more Intense in Color than Reference Solution Y₇, BY₇ or GY₇
Sulfate (SO₄) ≤50 ppm
Heavy Metals (as Pb ≤5 ppm
Al (Aluminium) ≤0.2 ppm
As (Arsenic) ≤1 ppm
Hg (Mercury) ≤1 ppm
Pb (Lead) ≤0.5 ppm
Oxalates (as C₂H₂O₄) ≤100 ppm
Residual Solvents (ICH (Q3C) Excluded by Manufacturing Process
Readily Carbonisable Substance Passes Test
Sulfated Ash (600 °C) ≤0.05%
Water (According to Karl Fischer) ≤0.5%
Bacterial Endotoxins <0.5
Corresponds to Ph. Eur., BP, JP, USP, E 330, FCC
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité