Acétate de phényle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phényle acétate
ACRO148770050EA 20.5 EUR InStock
ACRO148770050 ACRO148770010 ACRO148771000
Acétate de phényle 97%
Acétate de phényle
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Densité: 1,07 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008699
Numéro CAS: 122-79-2
Merck Index: 12,07421
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité