Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de phényle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Phényle acétate

EHERC10016450EA 83.7 EUR InStock
EHERC10016450
Acétate de phényle
Acétate de phényle


Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00008699
Numéro CAS: 122-79-2
Merck Index: 12,07421
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité