1,1,2-Trichloroéthane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 276 EUR InStock
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Trichloroéthane 98%
1,1,2-Trichloroéthane
Formule: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Point d'ébullition: 110…115 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000852
Numéro CAS: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09767
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité