1,1,2-Trichloroéthane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE20EA 290 EUR InStock
PROOCHE20
1,1,2-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
Formule: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Point d'ébullition: 113,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35,5 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000852
Numéro CAS: 79-00-5
Merck Index: 12,09767
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité