1,2,3-Trichloropropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04312.30 L04312.0B
L04312.30EA 36 EUR InStock
L04312.30 L04312.0B
1,2,3-Trichloropropane ≥98%
1,2,3-Trichloropropane
Purity: 98+%
CAS No.: 96-18-4
Molecular Formula: C3H5Cl3
Formula Weight: 147.43
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4822
Melting Point: -14°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1732068
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000946
Formule: ClH₂CCHClCH₂Cl
MW: 147,43 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1.385
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000946
Numéro CAS: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité