1,2-Dichloroéthane 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
406800010 406800025
ACRO406800010EA 44.9 EUR InStock
ACRO406800010 ACRO406800025
1,2-Dichloroéthane 99+%, pur
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 81…85 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
ONU: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité