1,2-Dichloropropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03083.14 L03083.22
L03083.14EA 25.2 EUR InStock
L03083.14 L03083.22
1,2-Dichloropropane ≥98%
1,2-Dichloropropane
Purity: 98%
CAS No.: 78-87-5
Molecular Formula: C3H6Cl2
Formula Weight: 112.99
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1718880
Merck Reference: 14,7854
UN No.: 1279
MDL No.: MFCD00000868
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 95…97 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.157
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000868
Numéro CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
ONU: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7854
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité