1,2-Dichloropropane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Dichloro-1,2-propane
EHERCA12480000EA 70.7 EUR InStock
EHERCA12480000
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Numéro MDL: MFCD00000868
Numéro CAS: 78-87-5
ONU: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité