Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dichlorobutane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12420500EA 74.4 EUR InStock
EHERC12420500
1,4-Dichlorobutane
1,4-Dichlorobutane


Formule: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 127,01 g/mol
Point d'ébullition: 153,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Numéro MDL: MFCD00001011
Numéro CAS: 110-56-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité