Étuves de séchage, série Heratherm® General Protocol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 2390 EUR InStock
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Étuves de séchage, série Heratherm® General Protocol
Étuves Standard Ovens
Étuves de chauffage et de séchage avec chambres en acier inoxydable, conçues pour les applications de routine. Les unités à convection naturelle sont idéales pour un séchage et un chauffage doux afin de protéger les échantillons délicats. Les unités à convection forcée conviennent pour un séchage et un chauffage plus rapides. Elles offrent une meilleure uniformité de la température.
  • Système d'alarme automatique de protection contre la surchauffe
  • Minuterie intégrée
  • Grand affichage luminescent sous vide, facile à lire et bouton tactile contrôlé par microprocesseur
  • Portes pouvant s'ouvrir à un angle de plus de 180° pour faciliter l'accès à l'intérieur
  • OGS - Le conduit d'évacuation peut être utilisé comme port d'accès pour une sonde de température externe
Information de livraison: livrés avec deux étagères et une interface de données RS232 standard. Un éventail d'accessoires et d'options installées en usine, comme des ports d'accès, sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations, contactez votre agence VWR.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité