Étuves de séchage, série Heratherm® Advanced Protocol Security
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 3322 EUR InStock
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Étuves de séchage, série Heratherm® Advanced Protocol Security
Étuves Standard Ovens
Étuves de chauffage et de séchage à extérieur enduit ou en acier inoxydable. Le minuteur permet d'allumer ou d'éteindre l'étuve à une heure prédéfinie, et de choisir un paramétrage hebdomadaire, horaire ou en temps réel. Les unités à convection naturelle sont idéales pour un séchage et un chauffage légers, pour protéger les échantillons délicats. La vitesse des ventilateurs des unités à convection forcée est réglable ; ils sont adaptés au séchage et au chauffage rapides et offrent une uniformité de température supérieure.
  • Alarme standard de protection contre la surchauffe et alarme supplémentaire en cas de température trop basse
  • Grand affichage luminescent sous vide, facile à lire et bouton tactile contrôlé par microprocesseur
  • Contrôleur programmable pour rampes de température et des maintiens de pression. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 programmes
  • Le port d'accès permet d'introduire des capteurs permettant un contrôle indépendant des données
  • La fonction Boost permet un chauffage rapide
  • La fonction Auto-dry (séchage automatique) désactive l'étuve lorsque les échantillons sont secs (avec sonde de température en option)
  • Porte verrouillable avec alarme de porte
Information de livraison: Informations de livraison : livrés avec deux étagères et une interface RS232 standard. Veuillez vous reporter à la section « Étuves de séchage Heratherm General Protocol » pour plus d'informations sur les étagères, les kits d'empilage et les supports. Une gamme d'accessoires et d'options installés en usine, comme les ports d'accès, sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations, contactez votre agence VWR.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité