1-Chlorobutane 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
154630010 154630025 154630100
ACRO154630010EA 50.9 EUR InStock
ACRO154630010 ACRO154630025 ACRO154630100
1-Chlorobutane 99+%, pur
1-Chlorobutane
Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
Point d'ébullition: 77…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001009
Numéro CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4005 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité