1-Chlorododécane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
257102500 257100010
ACRO257102500EA 30.9 EUR InStock
ACRO257102500 ACRO257100010
1-Chlorododécane 99%
1-Chlorododécane
Formule: C₁₂H₂₅Cl
Point d'ébullition: 260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –9.3 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013688
Numéro CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité