1-Chlorohexadécane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23406.AE B23406.AP
B23406.AEEA 35.3 EUR InStock
B23406.AE B23406.AP
1-Chlorohexadécane ≥97%
1-Chlorohexadécane
Purity: 97%
CAS No.: 4860-03-1
Molecular Formula: C16H33Cl
Formula Weight: 260.89
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4490
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 322°
Beilstein Reference: 1748498
MDL No.: MFCD00000959
Formule: C₁₆H₃₃Cl
Point d'ébullition: 322 °C
Point de fusion: 8…10 °C
Densité: 0.865
Point d'éclair: 136 °C (276 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000959
Numéro CAS: 4860-03-1
EINECS: 225-461-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité